1,3,5-Triacryloylhexahydro-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
T1000-25G T1000-500G T1000-100G
TCIAT1000-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT1000-25G TCIAT1000-500G TCIAT1000-100G
1,3,5-Triacryloylhexahydro-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,3,5-Triacryloylhexahydro-1,3,5-triazine
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₃
MW: 249,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035738
Numéro CAS: 959-52-4
EINECS: 213-501-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=778d28d3e2def81355ace035ebb2ff4f4eb419ab&vid=778d28d3e2def81355ace035ebb2ff4f4eb419ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité