1,2,3,4-Tetrahydrocarbazole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,4,9-Tetrahydro-1H-carbazole
T1006-25G T1006-100G
TCIAT1006-25GEA 113 EUR InStock
TCIAT1006-25G TCIAT1006-100G
1,2,3,4-Tetrahydrocarbazole ≥99.0% (par GC)
1,2,3,4-Tetrahydrocarbazole
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Numéro MDL: MFCD00004959
Numéro CAS: 942-01-8
EINECS: 213-385-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité