1-(4-Chlorophényl)-3-(3,4-dichlorophényl)urée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
T1015-25G T1015-500G
TCIAT1015-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT1015-25G TCIAT1015-500G
1-(4-Chlorophényl)-3-(3,4-dichlorophényl)urée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(4-Chlorophényl)-3-(3,4-dichlorophényl)urée
Formule: C₁₃H₉Cl₃N₂O
MW: 315,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013254
Numéro CAS: 101-20-2
EINECS: 202-924-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09654
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot 2-Propanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité