Tetrachloroterephthalonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrachloroterephthalonitrile, Perchloroterephthalonitrile
T1058-100MG T1058-25G T1058-5G
TCIAT1058-100MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAT1058-100MG TCIAT1058-25G TCIAT1058-5G
Tetrachloroterephthalonitrile ≥98.0% (par GC)
Tetrachloroterephthalonitrile
Formule: C₈Cl₄N₂
MW: 265,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059583
Numéro CAS: 1897-41-2
EINECS: 401-550-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité