4,4'-(1,2-Éthanediylidène)bis[2,6-bis(2-méthyl-2-propanyl)-2,5-cyclohexadién-1-one] ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T1067-1G T1067-5G
TCIAT1067-1GEA 194 EUR InStock
TCIAT1067-1G TCIAT1067-5G
4,4'-(1,2-Éthanediylidène)bis[2,6-bis(2-méthyl-2-propanyl)-2,5-cyclohexadién-1-one] ≥95.0% (par HPLC)
4,4'-(1,2-Éthanediylidène)bis[2,6-bis(2-méthyl-2-propanyl)-2,5-cyclohexadién-1-one]
Formule: C₃₀H₄₂O₂
MW: 434,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060073
Numéro CAS: 809-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44b4278a59877a090bbaaa43fc74e1674435dea7&vid=44b4278a59877a090bbaaa43fc74e1674435dea7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité