Di-p-tolyldisulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Tolyl disulphide, p-Tolyl Disulphide
T1074-25G T1074-100G
TCIAT1074-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAT1074-25G TCIAT1074-100G
Di-p-tolyldisulphide ≥98.0% (par GC)
Di-p-tolyldisulphide
Formule: C₁₄H₁₄S₂
MW: 246,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008547
Numéro CAS: 103-19-5
EINECS: 203-087-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b446a4a1d99ed7c97fabf6c5969ffd77e3bddd7d&vid=b446a4a1d99ed7c97fabf6c5969ffd77e3bddd7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité