Potassium monomethyl terephthalate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1083-25G T1083-500G
TCIAT1083-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAT1083-25G TCIAT1083-500G
Potassium monomethyl terephthalate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Potassium monomethyl terephthalate
Formule: C₉H₈O₄
MW: 218,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058989
Numéro CAS: 42967-55-5
EINECS: 256-027-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Ester Value) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité