1,3,4,6-Tetrathiapentalene-2,5-dione ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: [1,3]Dithiolo[4,5-d][1,3]dithiole-2,5-dione
T1132-1G T1132-25G T1132-5G
TCIAT1132-1GEA 77 EUR InStock
TCIAT1132-1G TCIAT1132-25G TCIAT1132-5G
1,3,4,6-Tetrathiapentalene-2,5-dione ≥98.0% (par HPLC)
1,3,4,6-Tetrathiapentalene-2,5-dione
Formule: C₄O₂S₄
MW: 208,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010403
Numéro CAS: 64394-45-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité