Methyl-2-thiophenecarboxylate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
T1139-25G T1139-5G
TCIAT1139-25GEA 117 EUR InStock
TCIAT1139-25G TCIAT1139-5G
Methyl-2-thiophenecarboxylate ≥99.0% (par GC)
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₆H₆O₂S
MW: 142,17 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00016895
Numéro CAS: 5380-42-7
EINECS: 226-371-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité