Tripentylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Triamylamine, Tripentylamine
T1177-25ML T1177-500ML
TCIAT1177-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAT1177-25ML TCIAT1177-500ML
Tripentylamine ≥98.0% (par GC)
Tripentylamine
Formule: C₁₅H₃₃N
MW: 227,43 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00015270
Numéro CAS: 621-77-2
EINECS: 210-705-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1388918242890826ca1ff9365532be8eae5a4f8&vid=d1388918242890826ca1ff9365532be8eae5a4f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité