Potassium-p-toluenethiosulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1185-25G T1185-5G
TCIAT1185-25GEA 88 EUR InStock
TCIAT1185-25G TCIAT1185-5G
Potassium-p-toluenethiosulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Potassium-p-toluenethiosulphonate
Formule: C₇H₈O₂S₂
Point de fusion: 229°C
Numéro MDL: MFCD00003547
Numéro CAS: 28519-50-8
EINECS: 249-065-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Drying loss 5.0 to 9.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité