2,2':5',2''-Terthiophene ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
T1196-1G T1196-5G
TCIAT1196-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT1196-1G TCIAT1196-5G
2,2':5',2''-Terthiophene ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation
2,2':5',2''-Terthiophene
Formule: C₁₂H₈S₃
MW: 248,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012167
Numéro CAS: 1081-34-1
Merck Index: 14,09174
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité