Levamisole hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1215-10G T1215-25G
TCIAT1215-10GEA 70.4 EUR InStock
TCIAT1215-10G TCIAT1215-25G
Levamisole hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Levamisole hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂N₂S·HCl
Numéro MDL: MFCD00012675
Numéro CAS: 16595-80-5
EINECS: 240-654-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05459
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 226.0 to 234.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -122 to -130 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité