Vinyl trifluoroacetate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trifluoroacetic Acid Vinyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
T1216-25G T1216-5G
TCIAT1216-25GEA 1810 EUR InStock
TCIAT1216-25G TCIAT1216-5G
Vinyl trifluoroacetate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Vinyl trifluoroacetate
Formule: C₄H₃F₃O₂
MW: 140,06 g/mol
Point d'ébullition: 42°C
Point d'éclair: –31°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003561
Numéro CAS: 433-28-3
EINECS: 207-088-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité