Trimethylsilylmethanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1250-25ML T1250-5ML
TCIAT1250-25MLEA 252 EUR InStock
TCIAT1250-25ML TCIAT1250-5ML
Trimethylsilylmethanol ≥97.0% (par GC)
Trimethylsilylmethanol
Formule: C₄H₁₂OSi
MW: 104,22 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00004596
Numéro CAS: 3219-63-4
EINECS: 221-746-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4d6ba32b04604f2d46e295833c04efe37940149&vid=d4d6ba32b04604f2d46e295833c04efe37940149&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité