1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1254-25G T1254-500G T1254-100G
TCIAT1254-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT1254-25G TCIAT1254-500G TCIAT1254-100G
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane ≥98.0% (par GC)
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
Formule: C₂₀H₁₈O₃
Point de fusion: 248°C
Numéro MDL: MFCD00012180
Numéro CAS: 27955-94-8
EINECS: 405-800-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa433415b51ca61559c999839f735b8fbb2fae7&vid=caa433415b51ca61559c999839f735b8fbb2fae7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité