N-(Trimethylsilyl)morpholine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Trimethylsilyl)morpholine
T1277-25ML T1277-5ML
TCIAT1277-25MLEA 134 EUR InStock
TCIAT1277-25ML TCIAT1277-5ML
N-(Trimethylsilyl)morpholine ≥97.0% (par GC)
N-(Trimethylsilyl)morpholine
Formule: C₇H₁₇NOSi
MW: 159,30 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010098
Numéro CAS: 13368-42-8
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité