Tetrabutylammonium bifluoride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetrabutylammonium Hydrogen Difluoride
T1295-25G T1295-5G
TCIAT1295-25GEA 434 EUR InStock
TCIAT1295-25G TCIAT1295-5G
Tetrabutylammonium bifluoride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrabutylammonium bifluoride
Formule: C₁₆H₃₇F₂N
MW: 281,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077877
Numéro CAS: 23868-34-0
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité