3a,4,7,7a-Tétrahydro-1H-indène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
T1315-25ML T1315-500ML
TCIAT1315-25MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAT1315-25ML TCIAT1315-500ML
3a,4,7,7a-Tétrahydro-1H-indène ≥98.0% (par GC) stabilisé
3a,4,7,7a-Tétrahydro-1H-indène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,20 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00021227
Numéro CAS: 3048-65-5
EINECS: 221-260-3
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité