3-Trifluoromethyl-4'-methoxydiphenylamine
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)aniline, N-(3-Trifluoromethylphenyl)-p-anisidine
T1326-1G T1326-5G
TCIAT1326-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAT1326-1G TCIAT1326-5G
3-Trifluoromethyl-4'-methoxydiphenylamine
3-Trifluoromethyl-4'-methoxydiphenylamine
Formule: C₁₄H₁₂F₃NO
MW: 267,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143198
Numéro CAS: 1494-26-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité