3-Thiophenemalonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propanedioic acid, 3-thienyl-., 3-Thienylmalonic Acid, 3-Thiophenemalonic Acid
T1354-25G T1354-5G
TCIAT1354-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAT1354-25G TCIAT1354-5G
3-Thiophenemalonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Thiophenemalonic acid
Formule: C₇H₆O₄S
MW: 186,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005469
Numéro CAS: 21080-92-2
EINECS: 244-198-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité