meso-Tétraphénylporphine ≥98.0% (par HPLC) sans chlore
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 5,10,15,20-Tétraphényl-21H,23H-porphine
TCIAT1359-1GEA 153 EUR InStock
TCIAT1359-1G
meso-Tétraphénylporphine ≥98.0% (par HPLC) sans chlore
meso-Tétraphénylporphine
Formule: C₄₄H₃₀N₄
MW: 614,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011680
Numéro CAS: 917-23-7
EINECS: 213-025-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Tetraphenylchlorin max. 0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité