5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrin ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine
T1360-1G T1360-100MG
TCIAT1360-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT1360-1G TCIAT1360-100MG
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrin ≥97.0% (par HPLC)
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrin
Formule: C₄₈H₃₈N₄O₄
MW: 734,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012072
Numéro CAS: 22112-78-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Lambda max. 420.0 to 424.0 nm (CHCl3)
Molar extinction coefficient min. 430000 (CHCl3, 420.0 to 424.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité