Tris(4-bromophenyl)amine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1361-25G T1361-5G
TCIAT1361-25GEA 131 EUR InStock
TCIAT1361-25G TCIAT1361-5G
Tris(4-bromophenyl)amine ≥98.0% (par GC)
Tris(4-bromophenyl)amine
Formule: C₁₈H₁₂Br₃N
MW: 482,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009665
Numéro CAS: 4316-58-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0752a0602cb3463cf697bc960ed0fae62498c8e&vid=a0752a0602cb3463cf697bc960ed0fae62498c8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité