Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T1363-25G T1363-100G
TCIAT1363-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAT1363-25G TCIAT1363-100G
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Formule: C₂₁H₁₉O₂P
Numéro MDL: MFCD00008455
Numéro CAS: 2605-67-6
EINECS: 220-018-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf7cf4e13f7ecb27082d35eabddfea1299ed244a&vid=bf7cf4e13f7ecb27082d35eabddfea1299ed244a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité