1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-b]pyridine, 4-Azabenzotriazole
T1367-1G T1367-5G
TCIAT1367-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAT1367-1G TCIAT1367-5G
1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine
Formule: C₅H₄N₄
MW: 120,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134183
Numéro CAS: 273-34-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité