Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1384-25ML T1384-500ML
TCIAT1384-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAT1384-25ML TCIAT1384-500ML
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene ≥96.0% (par GC)
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene
Formule: C₁₁H₁₆
Point d'ébullition: 209°C
Numéro MDL: MFCD00153968
Numéro CAS: 91465-71-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité