Trilinolein ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2,3-Tri(cis,cis-9,12-octadecadienoyl) Glycerol, Glycerol Tri-9,12-octadecadienoate
T1388-25G T1388-5G
TCIAT1388-25GEA 648 EUR InStock
TCIAT1388-25G TCIAT1388-5G
Trilinolein ≥95.0% (par GC)
Trilinolein
Formule: C₅₇H₉₈O₆
MW: 879,41 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042909
Numéro CAS: 537-40-6
EINECS: 208-666-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9190 to 0.9290
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité