Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triarachidin ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2,3-Trieicosanoyl Glycerol, Glycerol Trieicosanoate, Triarachin

T1389-1G T1389-5G
TCIAT1389-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAT1389-1G TCIAT1389-5G
Triarachidin ≥98.0% (par GC)
Triarachidin


Formule: C₆₃H₁₂₂O₆
MW: 975,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042879
Numéro CAS: 620-64-4
EINECS: 210-646-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité