1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole, 6,7-Dihydro-1H-indol-4(5H)-one
T1435-25G T1435-5G
TCIAT1435-25GEA 99 EUR InStock
TCIAT1435-25G TCIAT1435-5G
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one ≥99.0% (par GC)
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075438
Numéro CAS: 13754-86-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 186.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité