Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid Copper(I) salt Benzene Complex, Copper(I) Triflate Benzene Complex
T1442-1G T1442-5G
TCIAT1442-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT1442-1G TCIAT1442-5G
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex
Formule: [CuOSO₂CF₃]₂.C₆H₆
MW: 503,33 g/mol
Point de fusion: 160 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043300
Numéro CAS: 42152-46-5
EINECS: 255-686-6
ONU: 3175
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité