m-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3'-Methylbenzaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
T1448-1G T1448-10G
TCIAT1448-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAT1448-1G TCIAT1448-10G
m-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
m-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Formule: C₁₄H₁₂N₄O₄
MW: 300,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191585
Numéro CAS: 2880-05-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 215.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité