2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyltriphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: SEM-triphenylphosphonium Chloride, Triphenyl((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)phosphonium chloride
T1458-25G T1458-5G
TCIAT1458-25GEA 355 EUR InStock
TCIAT1458-25G TCIAT1458-5G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyltriphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyltriphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₄H₃₀ClOPSi
MW: 429,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043159
Numéro CAS: 82495-75-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96fa6e35579f92a795fe15943b6f5087e8dbb50a&vid=96fa6e35579f92a795fe15943b6f5087e8dbb50a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité