N-sulphinyl-p-toluenesulphonamide ≥70% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Thionyl-p-toluenesulphonamide
T1461-1G T1461-5G
TCIAT1461-1GEA 146 EUR InStock
TCIAT1461-1G TCIAT1461-5G
N-sulphinyl-p-toluenesulphonamide ≥70% (par analyse titrimétrique)
N-sulphinyl-p-toluenesulphonamide
Formule: C₇H₇NO₃S₂
MW: 217,26 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00082512
Numéro CAS: 4104-47-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b328373fb70937a15b38987a425ad60c7a5a7dc&vid=8b328373fb70937a15b38987a425ad60c7a5a7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 70.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité