Diethylisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diethylisopropylsilyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic acid Diethylisopropylsilyl Ester
T1468-1G T1468-5G
TCIAT1468-1GEA 66 EUR InStock
TCIAT1468-1G TCIAT1468-5G
Diethylisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Diethylisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₁₇F₃O₃SSi
MW: 278,36 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191689
Numéro CAS: 126889-55-2
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité