N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1487-1G T1487-5G
TCIAT1487-1GEA 121 EUR InStock
TCIAT1487-1G TCIAT1487-5G
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
Formule: C₂₆H₂₈N₆
MW: 424,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036918
Numéro CAS: 16858-02-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité