(1R,2S)-(-)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1490-1G T1490-100MG
TCIAT1490-1GEA 301 EUR InStock
TCIAT1490-1G TCIAT1490-100MG
(1R,2S)-(-)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol ≥98.0% (par GC)
(1R,2S)-(-)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD00075488
Numéro CAS: 98919-68-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -55.0 to -61.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité