5,10,15,20-Tetrakis(4-hydroxyphenyl)porphyrin ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT1497-100MGEA 75.9 EUR InStock
TCIAT1497-100MG
5,10,15,20-Tetrakis(4-hydroxyphenyl)porphyrin ≥95.0% (par HPLC)
5,10,15,20-Tetrakis(4-hydroxyphenyl)porphyrin
Formule: C₄₄H₃₀N₄O₄
MW: 678,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191501
Numéro CAS: 51094-17-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 416.0 to 420.0 nm (MeOH)
Molar extinction coefficient min. 400000 (MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité