(3-Trimethylsilyl-2-propynyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1498-1G T1498-5G
TCIAT1498-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAT1498-1G TCIAT1498-5G
(3-Trimethylsilyl-2-propynyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(3-Trimethylsilyl-2-propynyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₄H₂₆BrPSi
MW: 453,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012029
Numéro CAS: 42134-49-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité