(R)-(+)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol
T1499-1G T1499-5G
TCIAT1499-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAT1499-1G TCIAT1499-5G
(R)-(+)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol
Formule: C₂₀H₁₈O₂
MW: 290,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134424
Numéro CAS: 95061-46-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 130.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +215.0 to +225.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité