(S)-(+)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol ≥99.0% (par GC) pour la détermination des "e.e." par RMN
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(+)-1-(9-Anthryl)-2,2,2-trifluoroethanol, (S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)-9-anthracenemethanol
T1521-1G T1521-100MG
TCIAT1521-1GEA 520 EUR InStock
TCIAT1521-1G TCIAT1521-100MG
(S)-(+)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol ≥99.0% (par GC) pour la détermination des "e.e." par RMN
(S)-(+)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol
Formule: C₁₆H₁₁F₃O
MW: 276,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062968
Numéro CAS: 60646-30-2
EINECS: 262-348-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Melting point 134.0 to 136.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +34.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité