Tris(8-quinolinolato)aluminum ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 8-Quinolinol Aluminum Complex, Alq3, Aluminum Tris(8-hydroxyquinolinate), Aluminum triquinolin-8-olate
T1527-25G T1527-250G T1527-5G
TCIAT1527-25GEA 99 EUR InStock
TCIAT1527-25G TCIAT1527-250G TCIAT1527-5G
Tris(8-quinolinolato)aluminum ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(8-quinolinolato)aluminum
Formule: C₂₇H₁₈AlN₃O₃
MW: 459,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191693
Numéro CAS: 2085-33-8
EINECS: 218-227-0
Merck Index: 14,00370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a56001c55a95e8c3eca44d2801c7a47cd1191850&vid=a56001c55a95e8c3eca44d2801c7a47cd1191850&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Drying loss max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité