Tetramethylammonium triacetoxyborohydride ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1553-25G T1553-5G
TCIAT1553-25GEA 315 EUR InStock
TCIAT1553-25G TCIAT1553-5G
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Formule: C₁₀H₂₂BNO₆
MW: 263,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012196
Numéro CAS: 109704-53-2
ONU: 2813
ADR: 4.3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (NBS Method) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité