2,2,4,4-Tétraméthyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1-oxyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1554-1G T1554-100MG
TCIAT1554-1GEA 392 EUR InStock
TCIAT1554-1G TCIAT1554-100MG
2,2,4,4-Tétraméthyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1-oxyde ≥98.0% (par GC)
2,2,4,4-Tétraméthyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1-oxyde
Formule: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Point d'ébullition: 73 °C
Point de fusion: 61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010542
Numéro CAS: 10135-38-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité