Tetraisopropylthiuram disulphide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(diisopropylthiocarbamoyl) Disulphide
T1555-25G T1555-5G
TCIAT1555-25GEA 483 EUR InStock
TCIAT1555-25G TCIAT1555-5G
Tetraisopropylthiuram disulphide ≥98.0% (sur base azote total)
Tetraisopropylthiuram disulphide
Formule: C₁₄H₂₈N₂S₄
MW: 352,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009860
Numéro CAS: 4136-91-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité