Tropolone tosylate ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Oxocyclohepta-1,3,5-trien-1-yl 4-methylbenzenesulphonate, 2-Toluenesulphonyloxytropone, 2-Tosyloxytropone
T1574-25G T1574-5G
TCIAT1574-25GEA 459 EUR InStock
TCIAT1574-25G TCIAT1574-5G
Tropolone tosylate ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Tropolone tosylate
Formule: C₁₄H₁₂O₄S
MW: 276,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671574
Numéro CAS: 38768-08-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Ester Value) min. 99.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
Solubility in hot Dioxane almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité