Trimethylsulphonium hydroxide 0.2 mol/L dans le methanol réactif de méthylation
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: TMSH
T1576-25ML T1576-5ML
TCIAT1576-25MLEA 121 EUR InStock
TCIAT1576-25ML TCIAT1576-5ML
Trimethylsulphonium hydroxide 0.2 mol/L dans le methanol réactif de méthylation
Trimethylsulphonium Hydroxide
Formule: C₃H₁₀OS
MW: 94,17 g/mol
Point d'éclair: 11°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00216756
Numéro CAS: 17287-03-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f5ca8a1618c392e2503dfed364a842e76f893a2&vid=3792476a3707a93c8bad3fe711b0ccdf940c2242&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 0.20 to 0.23 mol/L
High boiling impurities to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité