Triméthoxyboroxin ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1581-100G T1581-25G
TCIAT1581-100GEA 46.2 EUR InStock
TCIAT1581-100G TCIAT1581-25G
Triméthoxyboroxin ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Triméthoxyboroxin
Formule: C₃H₉B₃O₆
Point d'éclair: 9°C
Numéro MDL: MFCD00005946
Numéro CAS: 102-24-9
EINECS: 203-016-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité