Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Xylylenediphosphonic Acid Tetraethyl Ester, p-Bis(diethylphosphono)xylene
T1582-100G T1582-25G T1582-5G
TCIAT1582-100GEA 247 EUR InStock
TCIAT1582-100G TCIAT1582-25G TCIAT1582-5G
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate ≥95.0% (par HPLC)
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate
Formule: C₁₆H₂₈O₆P₂
MW: 378,34 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD00671576
Numéro CAS: 4546-04-7
EINECS: 224-902-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 73.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité