2,4,6-Triisopropylbenzènesulfonohydrazide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1591-5GEA 99 EUR InStock
TCIAT1591-5G TCIAT1591-25G
2,4,6-Triisopropylbenzènesulfonohydrazide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,6-Triisopropylbenzènesulfonohydrazide
Formule: C₁₅H₂₆N₂O₂S
MW: 298,45 g/mol
Point de fusion: 122°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00014750
Numéro CAS: 39085-59-1
EINECS: 254-282-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium bromate Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité